Få mere at vide
Guld Palladiumtråd, 0,2 mm (0,008 tommer) diameter, glødet, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11349577
Skift visning
Mængde:
25 cm
50 cm
1 m
Pakningsstørrelse:
1m
25cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349577 25 cm 25cm
11339577 50 cm 50cm
11329577 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041206.BU
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Guld Palladium-tråd bruges som en mikroelektrodeanordning, der udviser fremragende reaktioner på brint i koncentrationer så lave som 0,5 volumenprocent. Det er også involveret i den øgede følsomhed for påvisning af brint.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold Palladium wire
Navn note 0,2 mm (0,008 tommer) diameter, glødet, temper: blødest 0,154 g/ft
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Au:Pd; 60:40 wt%
Mængde 25 cm
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00003436
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.9%