Få mere at vide
Gold Palladium wire, 0.2mm (0.008in) dia, annealed, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Guld Palladium-tråd bruges som en mikroelektrodeanordning, der udviser fremragende reaktioner på brint i koncentrationer så lave som 0,5 volumenprocent. Det er også involveret i den øgede følsomhed for påvisning af brint.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold Palladium wire |
| Navn note | 0.2mm (0.008 in.) dia., Annealed, Temper: softest 0.154g/ft |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Au:Pd; 60:40 wt% |
| Mængde | 1 m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD00003436 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Procent renhed | 99.9% |