Få mere at vide
Guld Nikkeltråd, 0,5 mm (0,02 tommer) dia, udglødet, 99,85 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 m
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
1m
50cm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold Nickel wire |
| Navn note | 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Au:Ni; 82:18 wt% |
| Mængde | 10 cm |
| Vægt | ≈0.32g/10cm |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD02091707 |
| Procent renhed | 99.85% |