Få mere at vide
Guld nanopulver, APS 20-25 nm, 99,95+ % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Guld nanopulver er indlejret i en polymermatrix, der sænker den effektive konjugationslængde af polymeren, hvilket resulterer i et blåt skift i adsorptionen. Det finder også anvendelse i plasmonik, elektronik og optiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanopowder |
| Farve | Gylden |
| CAS | 7440-57-5 |
| Mængde | 1 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Partikelstørrelse | APS 20 til 25 nm |
| Form | Nanopulver |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Molekylær formel | Au |
| MDL nummer | MFCD00003436 |
| Vis mere |