Få mere at vide
Guld nanopartikler, 80 nm, leveret i 0,1 mM PBS, 95 %, OD1, 553 nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7057760
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 15430727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J67285.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Til udvikling af peptid- og proteinguldkonjugater til brug i applikationer som blotting, mikroskopi og TEM
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Til udvikling af peptid- og proteinguldkonjugater til brug i applikationer som blotting, mikroskopi og TEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold nanoparticles
Farve Pink til rød
Navn note supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 553 nm absorption
Mængde 25 mL
Partikelstørrelse 80nm
Følsomhed Light sensitive
Form Væske
Procent renhed 95%