Få mere at vide
Guldnanopartikler, 60 nm, tilført i 0,1 mg/ml natriumcitrat med stabilisator, OD1, 540 nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404585
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404585 25 mL 25ml
15414585 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67306.AC
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-57-5 | Molekylformel: Au | Molekylvægt: 196,97 g/mol
Til brug ved adsorption af thiolerede ligander såsom oligonukleotider og polyethylenglykoler. Desuden er disse guldnanopartikler ideelle til brug i fysiske og optiske anvendelser på grund af den øgede stabilitet.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Til brug ved adsorption af thiolerede ligander såsom oligonukleotider og polyethylenglycoler
  • På grund af den øgede stabilitet er disse guldnanopartikler også ideelle til brug i fysiske og optiske applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold nanoparticles
Farve Pink til rød
Navn note leveret i 0,1 mg/ml natriumcitrat med stabilisator, OD: 1, 540 nm absorption
Mængde 25 mL
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse 60nm
Følsomhed Lysfølsom
Form Væske