Få mere at vide
Guld nanopartikler, 60nm, amin-funktionaliserede, 3kDa PEGyleret, OD50, 540nm absorption, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanoparticles |
| Farve | Pink til rød |
| Navn note | amine-funktionaliseret, 3kDa PEGyleret, OD: 50, 540nm absorption |
| Mængde | 0.5 mL |
| Partikelstørrelse | 60nm |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Form | Væske |