Få mere at vide
Guldnanopartikler, 5nm, leveret i 0,1mM PBS, 95%, OD1, 515-520nm absorption
Artikelnummer. 15464515
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464515 100 mL 100ml
15454515 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67089.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Målmetal, der sputter guld, beholdes til brug som guldbarrer, men en del bruges inden for elektronik- og smykkeindustrien, hvor det ofte legeres med andre elementer for at forbedre metallets mekaniske egenskaber (f.eks. kobber og sølv). Andre anvendelser for metallet er som varmereflekterende belægning til glas samt som dekorativt medium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Guldforstøvningsmålmetal beholdes til brug som guldbarrer, men nogle bruges inden for elektronik- og smykkeindustrien, hvor det ofte legeres med andre elementer for at forbedre metallets mekaniske egenskaber (f.eks. kobber og sølv). Andre anvendelser for metallet er som varmereflekterende belægning til glas samt som dekorativt medium.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Det er opløseligt i aqua regia, Hno3/Hcl.
Bemærkninger
Størrelsesspredning <15%. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Tykkelsestolerance:± 0,015 tommer; Diametertolerance: +0,020/-0,0in.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold nanoparticles
Farve Rød
Navn note leveret med 0,1 mM PBS, 95 %, OD: 1.515 til 520 nm absorption
Mængde 100 mL
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse 5nm
Følsomhed Lysfølsom
Form Væske
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Den er opløselig i aqua regia, Hno3/Hcl.
Procent renhed 95%