Få mere at vide
Gold nanoparticles, 5nm, supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD1, 515-520nm absorption
Beskrivelse
Målmetal, der sputter guld, beholdes til brug som guldbarrer, men en del bruges inden for elektronik- og smykkeindustrien, hvor det ofte legeres med andre elementer for at forbedre metallets mekaniske egenskaber (f.eks. kobber og sølv). Andre anvendelser for metallet er som varmereflekterende belægning til glas samt som dekorativt medium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Guldforstøvningsmålmetal beholdes til brug som guldbarrer, men nogle bruges inden for elektronik- og smykkeindustrien, hvor det ofte legeres med andre elementer for at forbedre metallets mekaniske egenskaber (f.eks. kobber og sølv). Andre anvendelser for metallet er som varmereflekterende belægning til glas samt som dekorativt medium.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Det er opløseligt i aqua regia, Hno3/Hcl.
Bemærkninger
Størrelsesspredning <15%. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Tykkelsestolerance:± 0,015 tommer; Diametertolerance: +0,020/-0,0in.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanoparticles |
| Farve | Rød |
| Navn note | supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 515 to 520nm absorption |
| Mængde | 25 mL |
| Lugt | Odorless |
| Partikelstørrelse | 5nm |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. It is soluble in aqua regia,Hno3/Hcl. |
| Procent renhed | 95% |