Få mere at vide
Gold nanoparticles, 5nm, supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD1, 515-520nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7057641
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 15415825
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J67085.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Til brug ved adsorption af thiolerede ligander såsom oligonukleotider og polyethylenglycoler. På grund af den øgede stabilitet er disse guldnanopartikler også ideelle til brug i fysiske og optiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Til brug ved adsorption af thiolerede ligander såsom oligonukleotider og polyethylenglycoler
  • På grund af den øgede stabilitet er disse guldnanopartikler også ideelle til brug i fysiske og optiske applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold nanoparticles
Farve Rød
Navn note supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 515 to 520nm absorption
Mængde 25 mL
Lugt Odorless
Partikelstørrelse 5nm
Følsomhed Light sensitive
Form Væske