Få mere at vide
Guld nanopartikler, 5 nm, biotin-funktionaliserede, PEGyleret, OD50, leveret i renset vand, 515-520 nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanoparticles |
| Farve | Brun til rød |
| Navn note | biotin til funktionaliseret, PEGyleret, OD: 50, tilført i renset vand, 515 til 520 nm absorption |
| Mængde | 0.5 mL |
| Partikelstørrelse | 5nm |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Form | Væske |