Få mere at vide
Guld nanopartikler, 5nm, aminfunktionaliserede, 3kDa PEGyleret, OD50, 515-520nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanoparticles |
| Farve | Rød |
| Navn note | aminer funktionaliseret, 3kDa PEGyleret, OD: 50, 515 til 520nm absorption |
| Mængde | 1 mL |
| Partikelstørrelse | 5nm |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Form | Væske |