Få mere at vide
Gold nanoparticles, 50nm, supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 535nm absorption
Beskrivelse
Ideel til følsomme applikationer, der kræver et minimum af kontaminerende reaktanter. Velegnet til udvikling af proteinkonjugat ved passiv adsorption til guldnanopartikeloverfladen. Konjugater kan bruges til blotting, elektronmikroskopi og immunhistokemi
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanoparticles |
| Farve | Pink til rød |
| Navn note | supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 535nm absorption |
| Mængde | 25 mL |
| Partikelstørrelse | 50nm |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Form | Væske |
| Procent renhed | 99% |