Få mere at vide
Guldnanopartikler, 50nm, leveret i 0,1 mM PBS, 95%, OD1, 535 nm absorption
Artikelnummer. 15494535
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494535 100 mL 100ml
15400717 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494535 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67157.AE
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Til konjugeret udvikling ved passiv adsorption af proteiner og andre ligander til guld nanopartikeloverfladen. Konjugater kan bruges til blotting, elektronmikroskopi og immunhistokemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Til konjugeret udvikling ved passiv adsorption af proteiner og andre ligander til guld nanopartikeloverfladen
  • Konjugater kan bruges til blotting, elektronmikroskopi og immunhistokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold nanoparticles
Farve Pink til rød
Navn note leveret med 0,1 mM PBS, 95 %, OD: 1, 535 nm absorption
Mængde 100 mL
Partikelstørrelse 50nm
Følsomhed Lysfølsom
Form Væske
Procent renhed 95%