Få mere at vide
Guldnanopartikler, 40nm, tilført i 0,1 mg/ml natriumcitrat med stabilisator, OD1, 530nm absorption
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanoparticles |
| Farve | Pink til rød |
| Navn note | leveret i 0,1 mg/ml natriumcitrat med stabilisator, OD: 1, 530 nm absorption |
| Mængde | 100 mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Partikelstørrelse | 40nm |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Form | Væske |