Få mere at vide
Gold nanoparticles, 40nm, biotin-functionalized, PEGylated, OD50, supplied in purified water, 530nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
0.5 mL
1 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
1ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanoparticles |
| Farve | Pink to Red |
| Navn note | biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 530nm absorption |
| Mængde | 0.5 mL |
| Partikelstørrelse | 40nm |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Form | Liquid |