Få mere at vide
Gold nanoparticles, 40nm, biotin-functionalized, PEGylated, OD50, supplied in purified water, 530nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404495
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
1 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
1ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15404495 1 mL 1ml
15494485 0.5 mL 0.5ml
15425815 0.5 mL 0.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15404495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67026.XF
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold nanoparticles
Farve Pink til rød
Navn note biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 530nm absorption
Mængde 1 mL
Partikelstørrelse 40nm
Følsomhed Light sensitive
Form Væske