Få mere at vide
Gold nanoparticles, 400nm, supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, Thermo Scientific™
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Beschreibung
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanoparticles |
| Farve | Pink (Pink) |
| Navn note | supplied in 0.1mM PBS, reactant-free |
| Mængde | 25 mL |
| Lugt | Odorless |
| Partikelstørrelse | 400nm |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Form | Væske |
| Procent renhed | 99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur