Få mere at vide
Guld nanopartikler, 30nm, leveret i 0,1mM PBS, 95%, OD1, 526nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Til udvikling af peptid- og proteinguldkonjugater til brug i applikationer som blotting, mikroskopi og TEM
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Til udvikling af peptid- og proteinguldkonjugater til brug i applikationer som blotting, mikroskopi og TEM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanoparticles |
| Farve | Rød |
| Navn note | leveret med 0,1 mM PBS, 95 %, OD: 1, 526 nm absorption |
| Mængde | 25 mL |
| Partikelstørrelse | 30nm |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Form | Væske |
| Procent renhed | 95% |