Få mere at vide
Gold nanoparticles, 250nm, supplied in 0.1mM PBS, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. p-7057764
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 mL
100 mL
missing translation for 'unitSize'
100ml
25ml
Product Code. 15440727
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar J67290.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • Til udvikling af peptid- og proteinguldkonjugater til brug i applikationer som blotting, mikroskopi og TEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Gold nanoparticles
Farve Brun til Pink
Navn note supplied in 0.1mM PBS
Mængde 25 mL
Lugt Odorless
Partikelstørrelse 250nm
Følsomhed Light sensitive
Form Væske
Procent renhed 95%