Få mere at vide
Guld nanopartikler, 20nm, leveret i 0,1mM PBS, reaktantfri, 99%, OD1, 524nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494605
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494605 100 mL 100ml
15484605 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67370.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Ideel til følsomme applikationer, der kræver et minimum af kontaminerende reaktanter. Velegnet til udvikling af proteinkonjugat ved passiv adsorption til guldnanopartikeloverfladen. Konjugater kan bruges til blotting, elektronmikroskopi og immunhistokemi
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Gold nanoparticles
Farve Pink til rød
Navn note supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 524nm absorption
Mængde 100 mL
Lugt Odorless
Partikelstørrelse 20nm
Følsomhed Light sensitive
Form Væske
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.