Få mere at vide
Gold nanoparticles, 20nm, supplied in 0.1 mg/ml sodium citrate with stabilizer, OD1, 524nm absorption
Artikelnummer. p-7057749
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 15495835
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J67269.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Kolloidt guld er en elektrontæt, ikke-fading markør, der er nyttig som en sonde i elektronmikroskopi, lysmikroskopi og immunblotting. Det kræver ingen yderligere behandling til detektion, men i nogle applikationer kan signalet forstærkes ved reaktion med sølv. Det kan kompleksbindes med biomolekyler ved stærke, ikke-kovalente interaktioner. Partikler mindre end 15 nm er mest nyttige i transmissionselektronmikroskopi og til applikationer, hvor adgangen til proben kan være hindret af større partikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kolloidt guld er en elektrontæt, ikke-fading markør, der er nyttig som en sonde i elektronmikroskopi, lysmikroskopi og immunblotting. Det kræver ingen yderligere behandling til detektion, men i nogle applikationer kan signalet forstærkes ved reaktion med sølv. Det kan kompleksbindes med biomolekyler ved stærke, ikke-kovalente interaktioner. Partikler mindre end 15 nm er mest nyttige i transmissionselektronmikroskopi og til applikationer, hvor adgangen til proben kan være hindret af større partikler.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand. Det er opløseligt i aqua regia, salpetersyre og saltsyre.
Bemærkninger
Partikler pr. ml: 6,54E+11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold nanoparticles
Farve Pink til rød
Navn note supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 524nm absorption
Mængde 25 mL
Partikelstørrelse 20nm
Følsomhed Light sensitive
Form Væske
Opløselighedsinformation Fully miscible in water. It is soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid.