Få mere at vide
Guldnanopartikler, 20nm, tilført i 0,1 mg/ml natriumcitrat med stabilisator, OD1, 524nm absorption
Artikelnummer. 15495835
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495835 25 mL 25ml
15405845 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495835 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67269.AC
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Kolloidt guld er en elektrontæt, ikke-fading markør, der er nyttig som en sonde i elektronmikroskopi, lysmikroskopi og immunblotting. Det kræver ingen yderligere behandling til detektion, men i nogle applikationer kan signalet forstærkes ved reaktion med sølv. Det kan kompleksbindes med biomolekyler ved stærke, ikke-kovalente interaktioner. Partikler mindre end 15 nm er mest nyttige i transmissionselektronmikroskopi og til applikationer, hvor adgangen til proben kan være hindret af større partikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kolloidt guld er en elektrontæt, ikke-fading markør, der er nyttig som en sonde i elektronmikroskopi, lysmikroskopi og immunblotting. Det kræver ingen yderligere behandling til detektion, men i nogle applikationer kan signalet forstærkes ved reaktion med sølv. Det kan kompleksbindes med biomolekyler ved stærke, ikke-kovalente interaktioner. Partikler mindre end 15 nm er mest nyttige i transmissionselektronmikroskopi og til applikationer, hvor adgangen til proben kan være hindret af større partikler.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand. Det er opløseligt i aqua regia, salpetersyre og saltsyre.
Bemærkninger
Partikler pr. ml: 6,54E+11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Gold nanoparticles
Farve Pink til rød
Navn note leveret i 0,1 mg/ml natriumcitrat med stabilisator, OD: 1, 524 nm absorption
Mængde 25 mL
Partikelstørrelse 20nm
Følsomhed Lysfølsom
Form Væske
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand. Det er opløseligt i aquaregia, salpetersyre og saltsyre.