Få mere at vide
Guld nanopartikler, 20nm, carboxy-funktionaliserede, 3kDa PEGyleret, OD50, 524nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434615
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
1 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434615 1 mL 1ml
15405855 0.5 mL 0.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434615 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67386.XF
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-57-5 | Molekylformel: Au | Molekylvægt: 196,97 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold nanoparticles
Farve Rød
Navn note carboxy-funktionaliseret, 3kDa PEGyleret, OD: 50, 524nm absorption
Mængde 1 mL
Partikelstørrelse 20nm
Følsomhed Lysfølsom
Form Væske