Få mere at vide
Guld nanopartikler, 20nm, carboxy-funktionaliserede, 3kDa PEGyleret, OD50, 524nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405855
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
1 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
1ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405855 0.5 mL 0.5ml
15434615 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405855 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67386.&I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold nanoparticles
Farve Rød
Navn note carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 524nm absorption
Mængde 0.5 mL
Partikelstørrelse 20nm
Følsomhed Light sensitive
Form Væske