Få mere at vide
Guld nanopartikler, 20nm, aminfunktionaliserede, 3kDa PEGyleret, OD50, 524nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475855
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
1 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
1ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475855 0.5 mL 0.5ml
15414645 0.5 mL 0.5ml
15424645 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15475855 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67465.&I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 7440-57-5 | Molekylformel: Au | Molekylvægt: 196,97 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold nanoparticles
Farve Rød
Navn note amin-funktionaliseret, 3kDa PEGyleret, OD: 50, 524nm absorption
Mængde 0.5 mL
Partikelstørrelse 20nm
Følsomhed Lysfølsom
Form Væske