Få mere at vide
Guld nanopartikler, 15nm, leveret i 0,1mM PBS, 95%, OD1, 520nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Description
Til udvikling af peptid- og proteinguldkonjugater til brug i anvendelser som blotting, mikroskopi og TEM
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Til udvikling af peptid- og proteinguldkonjugater til brug i applikationer som blotting, mikroskopi og TEM
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanoparticles |
| Farve | Rød |
| Navn note | leveret i 0,1 mM PBS, 95 %, OD: 1, 520 nm absorption |
| Mængde | 25 mL |
| Partikelstørrelse | 15nm |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Form | Væske |
| Procent renhed | 95% |