Få mere at vide
Guld nanopartikler, 15nm, leveret i 0,1mg/mL natriumcitrat med stabilisator, OD1, 520nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Til brug ved adsorption af thiolerede ligander såsom oligonukleotider og polyethylenglykoler. Desuden er disse guldnanopartikler ideelle til brug i fysiske og optiske anvendelser på grund af den øgede stabilitet.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Til brug ved adsorption af thiolerede ligander såsom oligonukleotider og polyethylenglycoler
- På grund af den øgede stabilitet er disse guldnanopartikler også ideelle til brug i fysiske og optiske applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanoparticles |
| Farve | Pink til rød |
| Navn note | leveret i 0,1 mg/ml natriumcitrat med stabilisator, OD: 1, 520 nm absorption |
| Mængde | 25 mL |
| Partikelstørrelse | 15nm |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Form | Væske |