Få mere at vide
Gold nanoparticles, 150nm, supplied in 0.1mM PBS, 95%
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Beskrivelse
Til udvikling af peptid- og proteinguldkonjugater til brug i applikationer som blotting, mikroskopi og TEM
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Til udvikling af peptid- og proteinguldkonjugater til brug i applikationer som blotting, mikroskopi og TEM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanoparticles |
| Farve | Brun til Pink |
| Navn note | supplied in 0.1mM PBS |
| Mængde | 25 mL |
| Partikelstørrelse | 150nm |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Form | Væske |
| Procent renhed | 95% |