Få mere at vide
Guldnanopartikler, 10nm, leveret i 0,1mM PBS, reaktantfri, 99%, OD1, 520nm absorption
Artikelnummer. 15454565
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454565 25 mL 25ml
15464565 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J67238.AC
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-57-5 | Au | 196,97 g/mol
Ideel til følsomme applikationer, der kræver et minimum af kontaminerende reaktanter. Velegnet til udvikling af proteinkonjugat ved passiv adsorption til guldnanopartikeloverfladen. Konjugater kan bruges til blotting, elektronmikroskopi og immunhistokemi
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-57-5
Molekylær formel Au
Molekylvægt (g/mol) 196.97
MDL nummer MFCD00003436
InChI nøgle PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC navn guld
SMIL [Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold nanoparticles
Farve Rød
Navn note leveret i 0,1 mM PBS, reaktantfri, 99%, OD1, 520 nm absorption
Mængde 25 mL
Partikelstørrelse 10nm
Følsomhed Lysfølsom
Form Væske
Procent renhed 99%