Få mere at vide
Guld nanopartikler, 10nm, leveret i 0,1 mg/ml natriumcitrat med stabilisator, OD1, 520nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Til brug ved adsorption af thiolerede ligander såsom oligonukleotider og polyethylenglycoler. På grund af den øgede stabilitet er disse guldnanopartikler også ideelle til brug i fysiske og optiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Til brug ved adsorption af thiolerede ligander såsom oligonukleotider og polyethylenglycoler
- På grund af den øgede stabilitet er disse guldnanopartikler også ideelle til brug i fysiske og optiske applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanoparticles |
| Farve | Pink til rød |
| Navn note | supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 520nm absorption |
| Mængde | 100 mL |
| Lugt | Odorless |
| Partikelstørrelse | 10nm |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Form | Væske |