Få mere at vide
Guld nanopartikler, 100nm, carboxy-funktionaliserede, 3kDa PEGyleret, OD50, 572nm absorption, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold nanoparticles |
| Farve | Pink til rød |
| Navn note | carboxy-funktionaliseret, 3kDa PEGyleret, OD: 50, 572nm absorption |
| Mængde | 0.5 mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Partikelstørrelse | 100nm |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Form | Væske |