Få mere at vide
Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Pakninger til Thermo Scientific™ og Agilent Instrumenter
Artikelnummer. 10703996 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
1,2 mm
Til brug med (udstyr):
Enkeltkolonneinstallation (krydsversion)
Enkeltsøjleinstallation
Enkeltsøjleinstallation (krydsversion)
Installation af dobbeltsøjle
Installation med to kolonner
Mængde:
10-pak
2 Pakke
2-pak
Pakke med 10 stk.
Produkttype:
Guld indløbsbundtætning
Guld indløbsbundforsegling
Siltek Indløbsbundtætning
Siltek indløbsbundtætning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Artikelnummer. 10703996
Brand: Thermo Scientific™ 290GA122
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre optimal GC-analyse ved at bruge de exceptionelle tætnings- og inerte egenskaber Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Seals.
Sikre optimal gaskromatografi (GC) analyse ved at bruge enestående forsegling og inerte egenskaber af Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Seals. Præcisionsbearbejdet af højkvalitets rustfrit stål, vælg mellem guldbelagte eller Siltek-behandlede bundtætninger. Den kemisk inerte coatede overflade gør dem velegnede til analyse af aktive stoffer som pesticider, polychlorerede biphenyler (PCB'er) og phenoler. Brug disse GC Injection Port Base Seals med delte/splitløse injektionsporte af termo Scientific™ TRACE™ 1300 Series GC og Agilent GC 5890/6890/7890 systemer.
  • Præcisionsbearbejdet for at give exceptionelle tætningsegenskaber
  • Reducerer aktivitet (især nyttig til analyse af pesticider, PCB'er, phenoler osv.)
  • Højkvalitets rustfrit stål giver reproducerbar forsegling
  • Direkte svarende til Agilent original del
  • Kompatibel med alle Agilent GC 5890/6890/7890 delte/splitløse injektionsporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 Pakke
Produkttype Guld indløbsbundtætning
Diameter (metrisk) Indvendig 1,2 mm
Til brug med (udstyr) Installation med to kolonner
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.