Få mere at vide
Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Pakninger til Thermo Scientific™ og Agilent Instrumenter
Artikelnummer. 10558605 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
1,2 mm
Til brug med (udstyr):
Enkeltkolonneinstallation (krydsversion)
Enkeltsøjleinstallation
Enkeltsøjleinstallation (krydsversion)
Installation af dobbeltsøjle
Installation med to kolonner
Mængde:
10-pak
2 Pakke
2-pak
Pakke med 10 stk.
Produkttype:
Guld indløbsbundtætning
Guld indløbsbundforsegling
Siltek Indløbsbundtætning
Siltek indløbsbundtætning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Artikelnummer. 10558605
Brand: Thermo Scientific™ 290GA121
Sikre optimal GC-analyse ved at bruge de exceptionelle tætnings- og inerte egenskaber Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Seals.
Sikre optimal gaskromatografi (GC) analyse ved at bruge enestående forsegling og inerte egenskaber af Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Seals. Præcisionsbearbejdet af højkvalitets rustfrit stål, vælg mellem guldbelagte eller Siltek-behandlede bundtætninger. Den kemisk inerte coatede overflade gør dem velegnede til analyse af aktive stoffer som pesticider, polychlorerede biphenyler (PCB'er) og phenoler. Brug disse GC Injection Port Base Seals med delte/splitløse injektionsporte af termo Scientific™ TRACE™ 1300 Series GC og Agilent GC 5890/6890/7890 systemer.
  • Precision machined to provide exceptional sealing properties
  • Reduces activity (especially useful for analysis of pesticide, PCBs, phenols, etc.)
  • High grade stainless steel provides reproducible seal
  • Direct equivalent to Agilent original part
  • Compatible with all Agilent GC 5890/6890/7890 split/splitless injection ports
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10-pak
Produkttype Guld indløbsbundforsegling
Diameter (metrisk) Indvendig 1,2 mm
Til brug med (udstyr) Installation af dobbeltsøjle
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.