Få mere at vide
Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Pakninger til Thermo Scientific™ og Agilent Instrumenter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Sikre optimal GC-analyse ved at bruge de exceptionelle tætnings- og inerte egenskaber Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Seals.
Sikre optimal gaskromatografi (GC) analyse ved at bruge enestående forsegling og inerte egenskaber af Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Seals. Præcisionsbearbejdet af højkvalitets rustfrit stål, vælg mellem guldbelagte eller Siltek-behandlede bundtætninger. Den kemisk inerte coatede overflade gør dem velegnede til analyse af aktive stoffer som pesticider, polychlorerede biphenyler (PCB'er) og phenoler. Brug disse GC Injection Port Base Seals med delte/splitløse injektionsporte af termo Scientific™ TRACE™ 1300 Series GC og Agilent GC 5890/6890/7890 systemer.
- Præcisionsbearbejdet for at give exceptionelle tætningsegenskaber
- Reducerer aktivitet (især nyttig til analyse af pesticider, PCB'er, phenoler osv.)
- Højkvalitets rustfrit stål giver reproducerbar forsegling
- Direkte svarende til Agilent original del
- Kompatibel med alle Agilent GC 5890/6890/7890 delte/splitløse injektionsporte
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Guld indløbsbundtætning |
| Mængde | 2 Pakke |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,8 mm |
| Til brug med (udstyr) | Enkeltsøjleinstallation |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.