Få mere at vide
Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Pakninger til Thermo Scientific™ og Agilent Instrumenter
Artikelnummer. 10281665 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
1,2 mm
Til brug med (udstyr):
Dobbeltsøjlede installation
Enkeltsøjleinstallation
Enkeltsøjleinstallation (krydsversion)
Enkeltsøjlet installation (krydsversion)
Installation med to kolonner
Mængde:
2 Pakke
2-pack
Pakke med 10 stk.
Produkttype:
Guld indløbsbundtætning
Guldindløbets bundsegl
Siltek Indløbsbundtætning
Siltek indløbsbundtætning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Til brug med (udstyr) Mængde Produkttype unitSize
10281665 0,8 mm Enkeltsøjleinstallation Pakke med 10 stk. Guld indløbsbundtætning Pakke med 10
10548605 0,8 mm Enkeltsøjleinstallation 2 Pakke Guld indløbsbundtætning Pakke med 2
10558605 1,2 mm Dobbeltsøjlede installation Pakke med 10 stk. Guldindløbets bundsegl Pakke med 10
10703996 1,2 mm Installation med to kolonner 2 Pakke Guld indløbsbundtætning Pakke med 2
10219174 0,8 mm Enkeltsøjleinstallation (krydsversion) 2 Pakke Guld indløbsbundtætning Pakke med 2
10371335 0,8 mm Enkeltsøjleinstallation (krydsversion) Pakke med 10 stk. Guld indløbsbundtætning Pakke med 10
10534655 0,8 mm Enkeltsøjleinstallation Pakke med 10 stk. Siltek Indløbsbundtætning Pakke med 10
10781947 0,8 mm Enkeltsøjleinstallation 2 Pakke Siltek Indløbsbundtætning Pakke med 2
10575425 0,8 mm Enkeltsøjlet installation (krydsversion) 2-pack Siltek indløbsbundtætning Pakke med 2
10417714 0,8 mm Enkeltsøjleinstallation (krydsversion) Pakke med 10 stk. Siltek Indløbsbundtætning Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10281665 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 290GA081
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre optimal GC-analyse ved at bruge de exceptionelle tætnings- og inerte egenskaber Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Seals.
Sikre optimal gaskromatografi (GC) analyse ved at bruge enestående forsegling og inerte egenskaber af Thermo Scientific™ GC Injection Port Base Seals. Præcisionsbearbejdet af højkvalitets rustfrit stål, vælg mellem guldbelagte eller Siltek-behandlede bundtætninger. Den kemisk inerte coatede overflade gør dem velegnede til analyse af aktive stoffer som pesticider, polychlorerede biphenyler (PCB'er) og phenoler. Brug disse GC Injection Port Base Seals med delte/splitløse injektionsporte af termo Scientific™ TRACE™ 1300 Series GC og Agilent GC 5890/6890/7890 systemer.
  • Præcisionsbearbejdet for at give exceptionelle tætningsegenskaber
  • Reducerer aktivitet (især nyttig til analyse af pesticider, PCB'er, phenoler osv.)
  • Højkvalitets rustfrit stål giver reproducerbar forsegling
  • Direkte svarende til Agilent original del
  • Kompatibel med alle Agilent GC 5890/6890/7890 delte/splitløse injektionsporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde Pakke med 10 stk.
Produkttype Guld indløbsbundtætning
Diameter (metrisk) Indvendig 0,8 mm
Til brug med (udstyr) Enkeltsøjleinstallation
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.