Få mere at vide
Guld(III)oxid, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Au 88,6 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048940
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
Artikelnummer. 11316538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012161.01
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1303-58-8 | Au2O3 | 441.93 g/mol
Det bruges i rumfart og elektrokemiske applikationer såsom brændselsceller, hvor de udviser ionisk ledningsevne. Det virker som stærkt reduktionsmiddel i redoxreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-58-8
Molekylær formel Au2O3
Molekylvægt (g/mol) 441.93
MDL nummer MFCD00014173
InChI nøgle DDYSHSNGZNCTKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym digold trioxide, unii-lw5y686rup, gold iii oxide, gold 3+ ; oxygen 2-, lw5y686rup, gold trioxide, gold oxide, gold sesquioxide, gold oxide,, gold iii oxide, premion
PubChem CID 164805
IUPAC navn guld(3+);ilt(2-)
SMIL [O-2].[O-2].[O-2].[Au+3].[Au+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(III) oxide
Smeltepunkt 150°C (decomposition)
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 0.25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,4524
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in HCl,HNO3and in NaCN solution.
Formel vægt 441.93
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Au 88.6% min.