Få mere at vide
Guld(III)oxid, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Au 88,6 % min. Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges i rumfart og elektrokemiske applikationer såsom brændselsceller, hvor de udviser ionisk ledningsevne. Det virker som stærkt reduktionsmiddel i redoxreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold(III) oxide |
| Smeltepunkt | 150°C (decomposition) |
| Farve | Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,4524 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water; Soluble in HCl,HNO3and in NaCN solution. |
| Formel vægt | 441.93 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Vis mere |