Få mere at vide
Guld(III)hydroxid, Au 79% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048939
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 11376528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012159.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Guldbelægningsløsninger, porcelænsdekoration
Guld(III)hydroxid bruges i medicin, porcelænsfremstilling, guldbelægning og daguerrotypier. Anvendes til fremstilling af guldkatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-52-2
Molekylær formel AuH6O3
Molekylvægt (g/mol) 251.01
MDL nummer MFCD00046173
InChI nøgle PPOYUERUQZXZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym gold iii hydroxide, gold trihydroxide, gold hydroxide au oh 3, auh3o3, gold hydroxide, au oh 3, gold iii hydroxide, au
PubChem CID 102103
SMIL O.O.O.[Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(III) hydroxide
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Merck Index 14,4523
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn guld; trihydrat
Formel vægt 247.99
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Au 79% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive