Få mere at vide
Guld(III)hydroxid, Au 79% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376528
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376528 1 g 1g
11386528 5 g 5g
11366528 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012159.03
Request Bulk or Custom Format
Guldbelægningsløsninger, porcelænsdekoration
Guld(III)hydroxid bruges i medicin, porcelænsfremstilling, guldbelægning og daguerrotypier. Anvendes til fremstilling af guldkatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-52-2
Molekylær formel AuH6O3
Molekylvægt (g/mol) 251.01
MDL nummer MFCD00046173
InChI nøgle PPOYUERUQZXZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym gold iii hydroxide, gold trihydroxide, gold hydroxide au oh 3, auh3o3, gold hydroxide, au oh 3, gold iii hydroxide, au
PubChem CID 102103
SMIL O.O.O.[Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(III) hydroxide
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Merck Index 14,4523
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn guld; trihydrat
Formel vægt 247.99
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Au 79% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive