Få mere at vide
Gold(III) chloride trihydrate, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15677880 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15677880 5 g 5g
15657880 1 g 1g
15647880 10 g 10g
15667880 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15677880 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. G40225G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS Reagent,≥49.0% Au basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16961-25-4
Molekylær formel AuCl4H
Molekylvægt (g/mol) 339.77
MDL nummer MFCD00149904
InChI nøgle VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn trichlorogold hydrochloride
SMIL Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(III) chloride trihydrate
Mængde 5 g
Lineær formel HAuCl4 · 3H2O
FN nummer UN3260
Formel vægt 393.83g/mol
Procent renhed ≥49% (Au basis)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gold(III) chloride trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.