Få mere at vide
Gold(III) Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold(III) Chloride |
| CAS | 13453-07-1 |
| Molekylær formel | Au Cl3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Gold(III) chloride, Gold trichloride |
| InChI formel | InChI=1S/Au.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| SMIL | Cl[Au](Cl)Cl |
| IUPAC navn | trichlorogold |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.326 |
| Formel vægt | 301.873 |