Få mere at vide
Guld(III)chlorid, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Au 64,4 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407503
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11349538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043360.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13453-07-1 | AuCl3
Guld(III)chlorid bruges i kolloide guldopløsninger, til fotografering og som printtonemiddel (guldtoning), startopløsning til dannelse af andre guldforbindelser og en forløber til fremstilling af ultrarent guldmetal. Det bruges til galvanisering og strømløs plettering som en anode i en elektrisk celle. Guld(III)chlorid fungerer som en guldkatalysator og cellelegemepletter til lysfelt- og mørkefeltmikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13453-07-1
Molekylær formel AuCl3
MDL nummer MFCD00014172
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(III) chloride
Smeltepunkt 180° (sublimation)
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,ether and slightly soluble in liquid ammonia.
Formel vægt 303.33
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Red crystalline
Tæthed 3.90 g/cm3