Få mere at vide
Guld(III)chlorid, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Au 64,4 % min. Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Guld(III)chlorid bruges i kolloide guldopløsninger, til fotografering og som printtonemiddel (guldtoning), startopløsning til dannelse af andre guldforbindelser og en forløber til fremstilling af ultrarent guldmetal. Det bruges til galvanisering og strømløs plettering som en anode i en elektrisk celle. Guld(III)chlorid fungerer som en guldkatalysator og cellelegemepletter til lysfelt- og mørkefeltmikroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold(III) Chloride |
| Smeltepunkt | 180° (sublimation) |
| Farve | Rød |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metal basis) |
| FN nummer | 3260 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,ethanol,ether and slightly soluble in liquid ammonia. |
| Formel vægt | 303.33 |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Gold(III) chloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Gold chloride