Få mere at vide
Guld(III)chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-222456 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mg
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
Artikelnummer. 10368980
Brand: Thermo Scientific Acros 318645000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13453-07-1 | AuCl3 | 303.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13453-07-1
Molekylær formel AuCl3
Molekylvægt (g/mol) 303.32
MDL nummer MFCD00014172
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(III) chloride
Smeltepunkt 254.0°C
Navn note 99%
Farve Brun til gul
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 500 mg
Analyseprocentområde 98.5% min. (ex Au)
Lineær formel AuCl3
Merck Index 15, 4556
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 303.32
Procent renhed 99%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gold(III) chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.