Få mere at vide
Guld(III)chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10368980 500 mg Glasflaske 500mg
10135263 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10368980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 318645000
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 13453-07-1 | AuCl3 | 303.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13453-07-1
Molekylær formel AuCl3
Molekylvægt (g/mol) 303.32
MDL nummer MFCD00014172
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(III) chloride
Smeltepunkt 254.0°C
Navn note 99%
Farve Brun til gul
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 500 mg
Analyseprocentområde 98.5% min. (ex Au)
Lineær formel AuCl3
Merck Index 15, 4556
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 303.32
Procent renhed 99%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gold(III) chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.