Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold(III) chloride |
| Smeltepunkt | 254.0°C |
| Farve | Brun til rød |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 63.0 to 66.9% (Au) |
| Lineær formel | AuCl3 |
| Merck Index | 15,4556 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble |
| Formel vægt | 303.32 |
| Vis mere |