Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gold(III) chloride |
| Smeltepunkt | 254.0°C |
| Farve | Brun til rød |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | 63.0 to 66.9% (Au) |
| Lineær formel | AuCl3 |
| Merck Index | 15,4556 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble |
| Formel vægt | 303.32 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Gold(III) chloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Gold chloride