Få mere at vide
Guld(III)bromid, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Au 44,6 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048941
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11326538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012162.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Guld(III)bromid bruges som katalysator i en række forskellige reaktioner. Det katalyserer reaktionen mellem en enynal enhed og carbonylforbindelser til dannelse af en seksleddet cyklisk forbindelse. En anden katalytisk anvendelse af guldtribromid er i den nukleofile substitutionsreaktion af propargylalkoholer, hvor guldkomplekset virker som et alkoholaktiverende middel for at lette substitutionen. Det kan bruges som et testreagens for tilstedeværelsen af ketamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-28-7
Molekylær formel AuBr3H3
Molekylvægt (g/mol) 439.70
MDL nummer MFCD00014171
InChI nøgle KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn guld(III)bromid
SMIL Br.Br.Br.[Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(III) bromide
Smeltepunkt ∼160°C (decomposition)
Fysisk form Granulat
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 436.69
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Au 44.6% min.