Få mere at vide
Guld(III)bromid, Premion™ , 99,99 % (metalbasis), Au 44,6 % min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326538
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11326538 1 g 1g
11336538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012162.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10294-28-7 | Molekylærformel: AuBr3H3 | Molekylvægt: 439,70 g/mol
Guld(III)bromid bruges som katalysator i en række forskellige reaktioner. Det katalyserer reaktionen mellem en enynalenhed og carbonylforbindelser for at danne en seksleddet cyklisk forbindelse. En anden katalytisk anvendelse af guldtribromid er i den nukleofile substitutionsreaktion af propargylalkoholer, hvor guldkomplekset fungerer som et alkoholaktiverende stof for at lette substitutionen. Det kan bruges som testreagens for tilstedeværelsen af ketamin.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-28-7
Molekylær formel AuBr3H3
Molekylvægt (g/mol) 439.70
MDL nummer MFCD00014171
InChI nøgle KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn guld(III)bromid
SMIL Br.Br.Br.[Au]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold(III) bromide
Smeltepunkt ∼160 °C (dekomponering)
Fysisk form Granulat
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 436.69
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Au 44.6% min.